Läs mer
Clotrimazole, MedChemExpress
Produktkod. 16411119
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16411119 1 g
1 options
Produktkod. 16411119 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10882
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
MedChemExpress Clotrimazole is an imidazole derivative, an antifungal compound and is a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has antibacterial activity.
Clotrimazole is an imidazole derivative, an antifungal compound and is a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has antibacterial activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clotrimazole
Fysisk form Solid
CAS 23593-75-1
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17ClN2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (144.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER ClC1=CC=CC=C1C(N2C=CN=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 344.84
Formel vikt 344.84
Procent renhet 99.91%