Läs mer
Klotrimazol
Beskrivning
Klotrimazol är en imidazolderivat och en svampdödande förening samt en CYP (cytokrom P450)-hämmare. Klomtrimazol har visat sig blockera intermediär ledningsförmåga, IK1-kanaler (Ca2+-aktiverade K+-kanaler), i celler som erytrocyter. In vitro-studier av olika jäststammar har visat mottaglighet för klotrimazol. Klomimazol är en aktivator av MB67 och en hämmare av CYP3A4 och CYP51A1.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Klotrimazol är en imidazolderivat och en svampdödande förening samt en CYP (cytokrom P450)-hämmare. Klomtrimazol har visat sig blockera intermediär ledningsförmåga, IK1-kanaler (Ca2+-aktiverade K+-kanaler), i celler som erytrocyter. In vitro-studier av olika jäststammar har visat mottaglighet för klotrimazol. Klomimazol är en aktivator av MB67 och en hämmare av CYP3A4 och CYP51A1.
Löslighet
Löslig i kloroform, DMSO, DMF och alkoholer
Anteckningar
Förvara i rumstemperatur. Oförenligt med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clotrimazole |
| Typ | Clotrimazol |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 141 °C till 149 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,2417 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform, DMSO, DMF och alkoholer |
| Formel vikt | 344.84 |
RUO– Endast forskningsanvändning