Läs mer
Clotrimazol, TRC
Produktkod. 30132657
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132657 100 mg
30134731 1 g
30005556 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC587400100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23593-75-1
Molekylformel C22 H17 Cl N2
Molekylvikt (g/mol) 344.84
Synonym Imidazole, 1-(o-chloro-α,α-diphenylbenzyl)- (8CI), 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, Agisten, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Clotrimazol, Clotrimazole, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Locasten, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim
IUPAC-namn 1-[(2-klorofenyl)-difenylmetyl]imidazol
LEDER Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clotrimazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Formel vikt 344.108
Procent renhet >95%