Läs mer
Klotrimozol, 99,95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426911 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426911 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11426911 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219894480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11420.00 SEK
    10878.11 SEK / 100g
    Save 541.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clotrimozole
CAS 23593-75-1
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.9995
Molekylformel C22H17ClN2
Kvantitet 100 g
Synonym clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
InChI-nyckel VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
IUPAC-namn 1-[(2-klorfenyl)-difenylmetyl]imidazol
Molekylvikt (g/mol) 344.842
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
Formel vikt 344.8
Fysisk form Kristallint pulver