missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clovoxamine Maleate Salt(E/Z-Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clovoxamine Maleate Salt(E/Z-Mixture) |
| CAS | 1795135-24-8 |
| Molekylformel | C18H25ClN2O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1E/Z)-1-(4-Chlorophenyl)-5-methoxypentanone O-(2-Aminoethyl)oxime Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21ClN2O2.C4H4O4/c1-18-10-3-2-4-14(17-19-11-9-16)12-5-7-13(15)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,16H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b17-14+;2-1- |
| LEDER | COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(Cl)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(E)-[1-(4-chlorophenyl)-5-methoxypentylidene]amino]oxyethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.85 |
| Formel vikt | 400.1401 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?