Läs mer
Cloxacillin Benzathine (2:1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C54H56Cl2N8O10S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1112.11 |
| InChI-nyckel | COCFKSXGORCFOW-VZHMHXRYSA-N |
| LEDER | C(CNCC1=CC=CC=C1)NCC1=CC=CC=C1.CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl.CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl |
| IUPAC-namn | bis((2S,5R,6R)-6-[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-amido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid); benzyl[2-(benzylamino)ethyl]amine |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 200 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |