Läs mer
Cloxacillin natrium EP förorening D, Mikromol™
Produktkod. 30051015
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051015 100 mg
30052460 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051015 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0682.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cloxacillin natrium EP-förorening D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Analyt- eller komponentnamn 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C11 H8 Cl N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cloxacillin Sodium Imp. D (EP), Cloxacillin Imp. D (EP), Cloxacillin USP Related Compound D, Cloxacillin USP RC D, 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
LEDER Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
IUPAC-namn 3-(2-klorofenyl)-5-metyl-1,2-oxazole-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 237.64
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 237,0193 g/mol