Läs mer
Cloxacillin natriummonohydrat
Produktkod. 15417889
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417889 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15417889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66500.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 7081-44-9 | C19H19ClN3NaO6S | 475,876 g/mol
Riktar sig främst mot grampositiva bakterier, särskilt – laktamasproducerande stafyloker
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Riktar sig främst mot grampositiva bakterier, särskilt _x001A_-lakttamisproducerande stafylokocker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cloxacillin sodium monohydrate
Typ Cloxacillin natriummonohydrat
Fysisk form Pulver
CAS 7081-44-9
Smältpunkt 170 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C19H19ClN3NaO6S
MDL-nummer MFCD00150735
Kokpunkt 689 °C
Merck Index 14,2419
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 475.876
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
Formel vikt 475.88
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning