Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kloxacillin natriumsaltmonohydrat
Produktkod. 15356256 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15356256 1 g 1g
15565136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15356256 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 SEK
    628.65 SEK / 1g
    Save 96.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Cloxacillin natriumsaltmonohydrat, CAS # 7081-44-9, är en förening som riktar sig mot grampositiva bakterier och visar antibakteriell aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Cloxacillin natriumsaltmonohydrat är ett klorerat derivat av oxacillin som visarβ -laktamasresistent antibiotikaaktivitet
•Denna förening hämmar det sista steget av bakteriell cellväggssyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP), vilket resulterar i cellys, som förmedlas av bakteriella cellväggsautolytiska enzymer
Användningsområden
•Cloxacillin natriumsaltmonohydrat riktar sig mot grampositiva bakterier och är effektivt mot stafylokocker som producerarβ -laktamas
•Det verkar in vitro mot både penicillin gram-resistenta och gram-känsliga stafylokocker, vissa streptokocker och pneumokocker
•Denna förening används vanligtvis in vivo och in vitro-studier som AmpCβ -laktamashämmare i kombination medβ -laktamantibiotika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7081-44-9
Molekylformel C19H19ClN3NaO6S
Molekylvikt (g/mol) 475.876
InChI-nyckel KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
IUPAC-namn natrium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-klorfenyl)-5-metyl-l,2-oxazol-4-karbonyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat;hydrat
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cloxacillin sodium salt monohydrate
Typ Cloxacillin natriumsaltmonohydrat
Infrarött spektrum Autentisk
Vatten 3.0 till 5.0%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 475.88
Procent renhet ≥94 % (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cloxacillin sodium salt monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.