Läs mer
Cloxacillin natriumsalt, MP Biomedicals™
Product Code. 11472072 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Kvantitet Unit Size
11472072 25 g 25g
1 options
Product Code. 11472072 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215070225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12010.00 SEK
    11438.95 SEK / 25g
    Save 571.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Hämmar det sista steget av bakteriell cellväggsyntes genom att binda till vissa penicillinbindande proteiner (PBP). Cloxacillin natriumsalt, MP Biomedicals är en halvsyntet,β -laktamasresistent antibiotikum som används för att behandla infektioner. Det är en klor
Kloxacillin binder till vissa penicillinbindande proteiner (PBP), vilket resulterar i cellys. Celllys förmedlas av autolytiska enzymer i bakteriecellväggen. Det kan störa autolysinhämmare. Cloxacillin har många antibiotikaanvändningar:
  • För att behandla infektioner orsakade av penicillin G-resistenta stafylokocker
  • I studier av användningen av topikala antibakteriella medel för bränn- och krosssår
  • Som en AmpCβ -laktamashämmare i kombination medβ -laktamantibiotika
Specifications
Fysisk form Pulver
CAS 7081-44-9
pH 6.0 till 7.5 (litteratur)
Färg White to Off-White
Kvantitet 25 g
Molekylformel C19H19ClN3NaO6S
Synonym 5-Methyl-3-(o-chlorophenyl)-4-isoxazolyl] pencillin, cloxacillin sodium
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten (200 mg + 4 ml, klar färglös till svag gul lösning) och metanol; lösliga i alkohol, etylengykol, etyl och pyriden.
InChI-nyckel KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
IUPAC-namn natrium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-klorfenyl)-5-metyl-l,2-oxazol-4-karbonyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 475.876
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
Formel vikt 457.86
Procent renhet 100.8%
Kvalitet Not Available
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cloxacillin Sodium Salt
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cloxacillin Sodium Salt