missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cloxacillin Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cloxacillin Sodium |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClN3O5S.Na/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 457.0475 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?