Läs mer
Cloxiquine, LoGiCal
Produktkod. 30458693
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458693 10 mg
1 options
Produktkod. 30458693 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0391.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cloxiquine
CAS 130-16-5
Analyt- eller komponentnamn Cloxiquine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H6 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
IUPAC-namn 5-klorokinin-8-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 179.6
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 179,0138 g/mol