Läs mer
Cloxiquine, MedChemExpress
Produktkod. 16411088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16411088 5 g
1 options
Produktkod. 16411088 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0963
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Cloxiquine (5-Chloro-8-quinolinol) is an antibacterial, antifungal and antiamoebic agent. Cloxiquine can be used for the research of tuberculosis and dermatoses. Cloxiquine suppresses the growth and metastasis of melanoma cells through activation of PPARγ.
Cloxiquine (5-Chloro-8-quinolinol) is an antibacterial, antifungal and antiamoebic agent. Cloxiquine can be used for the research of tuberculosis and dermatoses. Cloxiquine suppresses the growth and metastasis of melanoma cells through activation of PPARγ.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cloxiquine
Fysisk form Solid
CAS 130-16-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H6ClNO
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 5-Chloro-8-quinolinol
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (556.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 179.6
Formel vikt 179.6
Procent renhet 98.0%