Learn More
Cloxyfonac, MedChemExpress
Description
Cloxyfonac is a plant growth regulator and a chemical transformation product
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cloxyfonac |
| CAS | 6386-63-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H9ClO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (577.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)COC1=CC=C(Cl)C=C1CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.62 |
| Formel vikt | 216.62 |
| Show More |