Läs mer
Klozapin 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30457979
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457979 1 ml
1 options
Produktkod. 30457979 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0480.0011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Klozapin 1,0 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clozapine
CAS 5786-21-0
Analyt- eller komponentnamn Clozapine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C18 H19 Cl N4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
InChI formel InChI=1 S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20 H,8-11H2,1H3
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC-namn 3-klor-6-(4-metylpiperazin-1-yl)-11 H-benso[b][1,4] bensodiazepin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 326.82
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 326,1298 g/mol