Läs mer
Klozapin, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30457678
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457678 1 ml
1 options
Produktkod. 30457678 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCLZ977FB1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Klozapin, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clozapine
CAS 5786-21-0
Analyt- eller komponentnamn Clozapine
Frakt skick Ice Pk. (-20 °C)
Molekylformel C18 H19 Cl N4
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC-namn 3-klor-6-(4-metylpiperazin-1-yl)-11 H-benso[b][1,4] bensodiazepin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 326.82
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 326,1298 g/mol