Läs mer
Clozapine-d4 (4-methylpiperazinyl-2,2,6,6-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clozapine-D4 |
| CAS | 204395-52-8 |
| Molekylformel | C18 2H4 H15 Cl N4 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Clozapine-D4, 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,6,6-d4)- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20 H,8-11H2,1H3/i10D2,11D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])CN(C)CC([2 H])([2 H])N1C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-6-(2,2,6,6-tetradeuterio-4-methylpiperazin-1-yl)-11 H-benzo[b][1,4 ]benzodiazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.85 |
| Formel vikt | 330.1549 g/mol |
| Visa mer |