Läs mer
Clozapine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clozapine-D4 |
| CAS | 204395-52-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 2H4 H15 Cl N4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Clozapine-D4, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,6,6-d4)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3/i10D2,11D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CN(C)CC([2H])([2H])N1C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-6-(2,2,6,6-tetradeuterio-4-methylpiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.85 |
| Visa mer |