Läs mer
Clozapine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clozapine-D8 |
| CAS | 1185053-50-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H11D8ClN4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl-d8)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, HF-1854-d8, Liponex-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,21H,8-11H2,1H3/i8D2,9D2,10D2,11D2 |
| LEDER | CN(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3NC4=C2C=CC=C4 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.87 |
| Visa mer |