Learn More
Clozapin, Lipomed
Product Code. 30460490
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
30460490 100 mg
1 options
Product Code. 30460490 Supplier Lipomed Supplier No. LPMCLZ977FB100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Klozapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Clozapine
CAS 5786-21-0
Analyt- eller komponentnamn Clozapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H19 Cl N4
Synonym 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC-namn 3-klor-6-(4-metylpiperazin-1-yl)-11 H-benso[b][1,4] bensodiazepin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 326.82
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 326,1298 g/mol