Läs mer
Clozapin, Lipomed
Produktkod. 30461631
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461631 10 mg
1 options
Produktkod. 30461631 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCLZ977FB10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Klozapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clozapine
CAS 5786-21-0
Analyt- eller komponentnamn Clozapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H19 Cl N4
Synonym 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC-namn 3-klor-6-(4-metylpiperazin-1-yl)-11 H-benso[b][1,4] bensodiazepin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 326.82
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 326,1298 g/mol