Läs mer
Klozapin N-oxid, Mikromol™
Beskrivning
Klozapin-N-oxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clozapine N-oxide |
| CAS | 34233-69-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clozapine N-oxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H19 Cl N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, N-oxide (8CI), 8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3 |
| LEDER | C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 3-kloro-6-(4-metyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]bensodiazepin |
| Show More |