Läs mer
Klozapin N-oxid, TRC
Produktkod. 30132828
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132828 100 mg
30003436 10 mg
30004024 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC587520100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34233-69-7
Molekylformel C18 H19 Cl N4 O
Molekylvikt (g/mol) 342.82
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, N-oxide (8CI), 8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine N-oxide
IUPAC-namn 3-kloro-6-(4-metyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]bensodiazepin
LEDER C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clozapine N-oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Formel vikt 342.1247
Procent renhet >95%