Läs mer
Klozapin, TRC
Produktkod. 30041394
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041394 50 mg
18052710 250 mg
18081500 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58750050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5786-21-0
Molekylformel C18 H19 Cl N4
Molekylvikt (g/mol) 326.82
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
IUPAC-namn 3-klor-6-(4-metylpiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]bensodiazepin
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clozapine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Formel vikt 326.1298