Läs mer
Acid Surrogate Standard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12799705 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 12799705
Brand: SPEX Certiprep CLPSSA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,6-tribromfenol118-79-62000 μg/ml
2-fluorofenol367-12-42000 μg/ml
Fenol-d613127-88-32000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acid Surrogate Standard
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 118-79-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Methods 625, CLP
Analyt- eller komponentnamn 2-Fluorophenol; Phenol-d5; 2,4,6-Tribromophenol
Molekylformel C6H3Br3O
MDL-nummer MFCD00002150
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Element 2-Fluorophenol, Phenol-d5, 2,4,6-Tribromophenol
IUPAC-namn 2,4,6-tribromfenol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:47696
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ACID SURRS for CLP 2-88 SOW
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning