Läs mer
Halvflyktiga balansblandningar - Alternativ A, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12946946 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12946946 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 12946946 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SVX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00 SEK
    493.36 SEK / 1ml
    Save 49.64 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
3-metylfenol108-39-42000 μg/ml
Anilin62-53-32000 μg/ml
Azobensen103-33-32000 μg/ml
Karbazol86-74-82000 μg/ml
N-nitrosodimetylamin62-75-92000 μg/ml
Pyridin110-86-12000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Semi-Volatile Balance Mix - Option A
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
Metoder För US EPA metod 8270C
Analyt- eller komponentnamn Aniline; Azobenzene; Carbazole; 3-Methylphenol; N-Nitrosodimethylamine; Pyridine
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Element Anilin, Azobenzen, Karbazol, 3-metylfenol, N-nitrosodimetylamin, Pyridin
Lösningsmedel eller matris Metylenklorid
Kvantitet 1 ml
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning