Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,1,2,2-tetrakloretan | 79-34-5 | 200 μg/ml |
| 1,1,2-trikloretan | 79-00-5 | 200 μg/ml |
| 1,1-dikloretan | 75-34-3 | 200 μg/ml |
| 1,1-dikloreten | 75-35-4 | 200 μg/ml |
| 1,2-dikloretan | 107-06-2 | 200 μg/ml |
| 1,2-diklorpropan | 78-87-5 | 200 μg/ml |
| Bromoform | 75-25-2 | 200 μg/ml |
| Koltetraklorid | 56-23-5 | 200 μg/ml |
| Klorbensen | 108-90-7 | 200 μg/ml |
| Kloroform | 67-66-3 | 200 μg/ml |
| Dibromklormetan | 124-48-1 | 200 μg/ml |
| Metylenklorid | 75-09-2 | 200 μg/ml |
| Tetrakloreten | 127-18-4 | 200 μg/ml |
| trans-1,2-dikloreten | 156-60-5 | 200 μg/ml |
| Trikloreten | 79-01-6 | 200 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Volatile Analyte Mix A |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Methods 502.1, 502.2, 524, 624, 8260, CLP |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromoform; Carbon tetrachloride; Chlorobenzene; Chloroform; Dibromochloromethane; 1,1-Dichloroethane; 1,2-Dichloroethane; 1 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Element | Bromoform, Carbon Tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, Dibromochloromethane, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol-P and T |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
- Volatile Analyte Mix A
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning