Läs mer
Novus Biologicals™ CLPTM1 Recombinant Protein Antigen
Produktkod. 18348885 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 18348885
Brand: Novus Biologicals™ NBP317231PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 1209
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 28 kDa
Kvantitet 100 μg
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias cleft lip and palate associated transmembrane protein 1, cleft lip and palate transmembrane protein 1
Gensymbol CLPTM1
Forskningskategori Cell Biology
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein CLPTM1