Läs mer
Invitrogen™ CLRN3 Polyclonal Antibody
Produktkod. 13200279
Change view
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13200279 400 μL 100µg
1 options
Produktkod. 13200279 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA526137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5090.00 SEK
    4326.50 SEK / 400µL
    Save 763.50 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
CLRN3 Polyclonal Antibody for Flow, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CLRN3
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.37 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen CLRN3
Genaccessionsnr. Q8NCR9
Gene Alias clarin 3; clarin-3; CLRN3; TMEM12; transmembrane protein 12; USH3AL1; Usher syndrome type-3A-like protein 1
Gensymboler CLRN3
Värd art Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 196-222 amino acids from the C-terminal region of human CLRN3.
Reningsmetod Protein A, Antigen affinity chromatography
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 119467
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG