Läs mer
Invitrogen™ Human Clusterin ELISA Utrustning
Beskrivning
Det mänskliga klusteret ELISA kvantifierar Hu Clusterin i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Clusterin. Metodens princip The Human Clusterin solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P10909 |
| Analysintervall | 19,53 till 20 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 15 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 15 pg/ml till 20000 pg/ml |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Mitokondriella proteiner |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Detta ELISA antikroppspar detekterar humant Clusterin. Andra arter ej fastställda. |
| Visa mer |