Läs mer
Emma Safety Footwear Clyde S3 sko
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beschreibung
- S3-Säkerhetssko med sulplatta för vått arbete
- Metallfri
- Den streetborna skyddsskon. Om träningsskor är vad du föredrar att bära men du behöver en säkrare sko för jobbet, leta inte längre än till Clyde.
- En kompromisslös metallfri skyddssko som ser ut och känns som en klassisk sneaker.
- Den har fått sitt namn från den mycket stödjande förstärkta hälen. Denna häl tillsammans med skons förstärkta, stötdämpande sula håller fotleder, smalben och leder fria från stress och skador.
- DenimX snören med en historia. Tillverkad av återvunna jeans för våra runda skyddsskor.
- Branscher:
- Logistik& transport
- Elektronik
- Konstruktion& teknologi
- Tillverkning
- Natur& miljö
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Logistik och Transport, Elektronik, Bygg och Teknik, Tillverkning, Natur och Miljö |
| Liner material | Hydro-Tec Antibakteriell |
| Material | Nubuck, Oljad Nubuck |
| Storlek | 43 |
| Färdig | Extra bred bredd |
| Ankel stil | Hög |
| Produkttyp | Skyddssko |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur