Läs mer
CMK, MedChemExpress
Produktkod. 16480608
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480608 5 mg -
16458158 10 mg 10mg
16450356 2 mg -
16403766 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16480608 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY52101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.
CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CMK
CAS 821794-90-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19ClN4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (418.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C(C2=NC=N1)C(C3=CC=C(C=C3)C)=C(N2CCCO)C(CCl)=O
Molekylvikt (g/mol) 358.82
Formel vikt 358.82
Procent renhet 98.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease