Läs mer
Molecular Probes™ CML latexpärlor, 4 % vikt/volym, 0,1μ m
Beskrivning
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. På grund av hur polystyrenkedjorna ordnar sig i pärlan är ytan mycket hydrofob till sin karaktär, vilket gör dessa idealiska material för adsorption av material som proteiner.
Dessa karboxylatmodifierade (CML) latexpartiklar framställs genom sampolymerisering av karboxylsyrainnehållande polymerer. Resultatet är en latexpolymerpartikel med ett mycket laddat, relativt hydrofilt och något ''fluffigt'' ytskikt. CML-partiklarna är elektrosteriskt stabiliserade och är därför säkra i koncentrationer av elektrolyt upp till 1M envärt salt. CML-modifierade latexpartiklar är negativt laddade med en yta som har en polyelektrolytkaraktär. Det är bara när pH är∼ 10 att alla karboxylgrupper är joniserade. Detta är en hydrofil latex.
Mikrosfärer finns i många storlekar och ytfunktioner
• 25 storlekar att välja —mellan 0,02 mikron till 16 mikron
• 20 —olika ytor för klar konjugering till praktiskt taget vilket material som helst
•—
• —Ytaktivt fritt ultrarent Olika
mängder från milliliter till 500-liters mängder Viktiga användningsområden för mikrosfärer
• Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
• Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
• Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Få mer information
Läs en teknisk översikt av mikrosfärer och ta reda på om högaktiva pärlor, superaktiva pärlor, specialpärlor och granska pärlkopplingsprotokoll på IDC Surfactant-free Latex Beads applikationssida.
Vi ’kommer att göra en skräddarsydd mikrosfärprodukt för dig Om du
inte ser den ’mikrosfär du letar efter ’i vår lagerförda lista, kommer vi att ’göra en skräddarsydd mikrosfär för dig. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi garanterar kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Latexpärlor |
| Produktlinje | IDC |
| Kvantitet | 15 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Ytmodifiering | CML |
| Diameter (metrisk) | 0,1μ m |