Läs mer
R&D Systems™ CMP-Azido-Sialic Acid
Produktkod. 18701318
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 18701318
Brand: R&D Systems™ ES102100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Incorporate or detect sialic acid without expensive specialized equipment!
Applications:
  • For in vitro enzymatic incorporation of azido-sugars into specific, targeted glycans.
  • Detecting the presence or absence of sialated glyca
Activated Sugar
Provided in 20mM Tris, pH 8.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 μg
Molekylformel C20H30N7O15P
Formel vikt 639.46 Da