Läs mer
CMPD1, MedChemExpress
Produktkod. 16466937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16466937 5 mg
1 options
Produktkod. 16466937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108643
MedChemExpress CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CMPD1
CAS 41179-33-3
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20FNO2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (286.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)CCCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3F)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 349.4
Formel vikt 349.4
Procent renhet 98.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation