Läs mer
CMPD101, TRC
Produktkod. 30365374
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365374 2.5 mg
30362020 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30365374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5949502.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 865608-11-3
Molekylformel C24H21F3N6O
Molekylvikt (g/mol) 466.46
Synonym 3-[[[4-Methyl-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl]amino]-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide, Takeda101
IUPAC-namn 3-[(4-metyl-5-pyridin-4-yl-1,2,4-triazol-3-yl)metylamino]-N-[[2-(trifluormetyl)fenyl]metyl]bensamid
LEDER O=C(NCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F)C2=CC=CC(NCC3=NN=C(C4=CC=NC=C4)N3C)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CMPD101
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H21F3N6O/c1-33-21(31-32-22(33)16-9-11-28-12-10-16)15-29-19-7-4-6-17(13-19)23(34)30-14-18-5-2-3-8-20(18)24(25,26)27/h2-13,29H,14-15H2,1H3,(H,30,34)