Läs mer
Tocris Bioscience™ CMPD101
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18744519
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18744519 10 mg
1 options
Produktkod. 18744519 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5642/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00 SEK
    2408.70 SEK / 10mg
    Save 141.30 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Potent and selective GRK2/3 inhibitor
CMPD101 is a potent and selective GRK2/3 inhibitor (IC50 values are 32 and 54 nM for GRK3 and GRK2, respectively). Exhibits selectivity for GRK2/3 over GRK1/5. Reduces DAMGO -induced desensitization and internalization of μ-opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[[[4-Methyl-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl]amino]-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide
CAS 865608-11-3
Kvantitet 10 mg
Mål G Protein (Heterotrimeric) Inhibitors
Molekylformel C24H21F3N6O
Formel vikt 466.46
Renhet >98%