Learn More
CMPDA, MedChemExpress
Description
CMPDA is a positive allosteric modulator of AMPA receptors with EC50s of 45.4 (plusmn) 4.2 nM/63.4 (plusmn) 5.6 nM for GluA2i/GluA2o receptor.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | CMPDA |
| CAS | 380607-77-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H28N2O4S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.58 mM) |
| LEDER | O=S(NCCC1=CC=C(CCNS(=O)(C(C)C)=O)C=C1)(C(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.53 |
| Formel vikt | 376.53 |
| Show More |