Läs mer
CMPF, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CMPF |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O5/c1-3-4-8-7(2)11(12(15)16)9(17-8)5-6-10(13)14/h3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| Formel vikt | 240.0998 |
| Procent renhet | >95% |