Läs mer
Gibco™ CMRL Medium (10X), inget glutamin
Produktkod. 11520576 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520576 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520576 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21540026
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CMRL Medium utvecklades ursprungligen av Connaught Medical Research Laboratories för tillväxt av Earles 'L'-celler under serumfria förhållanden.
CMRL Medium utvecklades ursprungligen av Connaught Medical Research Laboratories för tillväxt av Earles 'L'-celler under serumfria förhållanden. Gibco™ CMRL Medium är också särskilt användbart för kloning av apnjurceller och för tillväxt av många andra däggdjurscellinjer när de kompletteras med häst- eller kalvserum.
Detta CMRL-medium ändras enligt följande:
Med: Fenolröd
Utan: L-glutamin, HEPES, natriumbikarbonat
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ CMRL Medium är en modifierad version av Medium 199. CMRL-medium är särskilt rikt på nukleosider och vitaminer.
Produktens avsedda användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
CMRL Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver CMRL Medium tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). CMRL Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Koncentration 10 X
Form Vätska
Produkttyp CMRL Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat, Inget natriumbikarbonat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Typ av kultur Däggdjurscellodling