Läs mer
Electrothermal™ CMU-serien kontrollerad mantel
Produktkod. 15541620
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
1000 ml
Mått (L x B x H):
175 x 175 x 150 mm
220 x 220 x 170 mm
Wattal:
100 W
330 W
380 W
Vikt (metrisk) Frakt:
0,75 kg
1,5 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Wattal Vikt (metrisk) Frakt Förpackningsstorlek
15541620 500 ml 220 x 220 x 170 mm 330 W 1,5 kg Varje
15531620 100 ml 175 x 175 x 150 mm 100 W 0,75 kg Varje
15551620 1000 ml 220 x 220 x 170 mm 380 W 1,5 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15541620 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 0301243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8925.00 SEK
    8391.21 SEK / Paket med 1
    Save 533.79 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används inom kemin för att värma vätskor i rundbottnade kolvar. Electrothermal™ CMU Series Controlled Mantle inkluderar en jordad jordskärm av rostfritt stål som täcker elementet och är dubbelsäkert för ökad säkerhet.
  • 'Bränn av'-proceduren i slutet av tillverkningsprocessen möjliggör användning direkt ur lådan.
  • Inkluderar jordad jordskärm och dubbla säkringar
  • Automatiskt avstängd för att skydda användaren från elektriska stötar.
  • Rundbottnad kolvkapacitet på mellan 50 till 5000 ml
  • Elementtemperaturer upp till 450 °C
  • Inbyggd energiregulator
  • Indikeringslampor för el- och värmedrift
  • Utbytbar isolerad värmepatron
  • Ett pulverlackerat aluminiumhölje som är lätt att rengöra
  • “Cool-to-the-touch” exteriör
  • Halkfria fötter och stödstångsfäste
  • Stödhjul ingår ej
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Mått (L x B x H) 220 x 220 x 170 mm
Spänning 230 V
Material Pulverlackerad aluminium
Strömförsörjningsdetaljer UK och EU-kontakt
Wattal 330 W
Vikt (metrisk) Frakt 1,5 kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz