Läs mer
Electrothermal™ CMU-serien kontrollerad mantel
Produktkod. p-7083406
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Mått (L x B x H):
175 x 175 x 150mm
220 x 220 x 170mm
Wattal:
100W
330w
380W
Vikt (metrisk) Frakt:
0.75kg
1.5kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15531620
Brand: Electrothermal™ 0301223
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används inom kemin för att värma vätskor i rundbottnade kolvar. Electrothermal™ CMU Series Controlled Mantle inkluderar en jordad jordskärm av rostfritt stål som täcker elementet och är dubbelsäkert för ökad säkerhet.
  • 'Bränn av'-proceduren i slutet av tillverkningsprocessen möjliggör användning direkt ur lådan.
  • Inkluderar jordad jordskärm och dubbla säkringar
  • Automatiskt avstängd för att skydda användaren från elektriska stötar.
  • Rundbottnad kolvkapacitet på mellan 50 till 5000 ml
  • Elementtemperaturer upp till 450 °C
  • Inbyggd energiregulator
  • Indikeringslampor för el- och värmedrift
  • Utbytbar isolerad värmepatron
  • Ett pulverlackerat aluminiumhölje som är lätt att rengöra
  • “Cool-to-the-touch” exteriör
  • Halkfria fötter och stödstångsfäste
  • Stödhjul ingår ej
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Mått (L x B x H) 175 x 175 x 150mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Längd (metrisk) 175 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 100W
Material Pulverlackerad aluminium
Wattal 100W
Vikt (metrisk) Frakt 0.75kg
Bredd (metrisk) 175m
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz