Läs mer
Electrothermal™ CMU-serien okontrollerad mantel
Produktkod. 12745965
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
3000 ml
5000 ml
Mått (L x B x H):
175 x 175 x 150 mm
320 x 320 x 220 mm
Wattal:
200 W
500 W
800 W
Vikt (metrisk) Frakt:
0,75 kg
2,75 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Wattal Vikt (metrisk) Frakt Förpackningsstorlek
12745965 3000 ml 320 x 320 x 220 mm 500 W 2,75 kg Varje
11592704 250 ml 175 x 175 x 150 mm 200 W 0,75 kg Varje
11542714 5000 ml 320 x 320 x 220 mm 800 W 2,75 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12745965 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3600326
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dubbelsäkrad och jordad för säkerhet. Electrothermal™ CMU Series Uncontrolled Mantle kräver en styrenhet som MC5 eller MC242.
  • Värdefullt för dragskåp eller fjärrarbete
  • Måste användas med en styrenhet; rekommenderade styrenheter är MC5 och MC242
  • Rundbottnad kolvkapacitet på mellan 50mL till 5000mL
  • “Cool att ta på” yttre hölje
  • Elementtemperaturer upp till 450 °C
  • Indikeringslampor för el- och värmedrift
  • Utbytbar isolerad värmepatron
  • Robust, lätt att rengöra pulverlackerat aluminiumhölje
  • Halkfria fötter och stödstångsfäste (Stödstavar ingår ej)
  • Flexibla lindade värmeelement absorberar stötar, vilket minimerar risken för att kolven går sönder
  • Värmeelementet är fäst vid en styv värmeisolerande patron för att säkerställa maximal värmeöverföring och stöd
  • Säkerhetsfunktioner inkluderar en jordad skärm av rostfritt stål som täcker värmeelementet och dubbla säkringar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3000 ml
Mått (L x B x H) 320 x 320 x 220 mm
Spänning 230 V
Material Pulverlackerad aluminium
Strömförsörjningsdetaljer UK och EU pluggar
Wattal 500 W
Vikt (metrisk) Frakt 2,75 kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz