Läs mer
Electrothermal™ CMUA-serien kontrollerad omrörarmantel
Produktkod. 13137796
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
5000 ml
Mått (L x B x H):
220 x 220 x 170 mm
320 x 320 x 220 mm
Wattal:
380 W
800 W
Vikt (metrisk) Frakt:
1,75 kg
2,75 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Wattal Vikt (metrisk) Frakt Förpackningsstorlek
13137796 1000 ml 220 x 220 x 170 mm 380 W 1,75 kg Varje
12509717 5000 ml 320 x 320 x 220 mm 800 W 2,75 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13137796 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3601306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12210.00 SEK
    11596.94 SEK / Paket med 1
    Save 613.06 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
CMUA Electromantles delar alla de utmärkta egenskaperna hos CMU Electromantle , men med den extra funktionen av magnetisk omrörning. För bekvämlighet och säkerhet är den elektriska kretsen för omrörning inbyggd i basen av värmaren, vilket möjliggör kraftfull omrörning över ett brett spektrum av lösningsvolymer och viskositeter med hjälp av en magnetisk omrörarstav.
  • Den elektriska kretsen för omrörning är inbyggd i basen av värmaren, vilket möjliggör kraftfull omrörning över ett brett spektrum av lösningsvolymer och viskositeter med hjälp av en magnetisk omrörarstav.
  • Idealisk för upptagna laboratorier med flera användare eftersom de är mycket säkra att använda
  • Metallhölje designat för att förbli svalt när det är i drift.
  • Omrörningshastigheten är dubbelriktad och lätt justerbar
  • Omkopplaren för automatisk återfångning kan aktiveras i händelse av ett tillfälligt avbrott i magnetisk omrörning.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Mått (L x B x H) 220 x 220 x 170 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230v 50/60Hz, 380w, Med UK och EU-kontakter
Material Pulverlackerad aluminium
Strömförsörjningsdetaljer UK och EU pluggar
Hastighet upp till 2000 rpm
Wattal 380 W
Vikt (metrisk) Frakt 1,75 kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz