Läs mer
Electrothermal™ CMUA-serien kontrollerad omrörarmantel
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
5000 ml
Mått (L x B x H):
220 x 220 x 170 mm
320 x 320 x 220 mm
Wattal:
380 W
800 W
Vikt (metrisk) Frakt:
1,75 kg
2,75 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Den elektriska kretsen för omrörning är inbyggd i basen av värmaren, vilket möjliggör kraftfull omrörning över ett brett spektrum av lösningsvolymer och viskositeter med hjälp av en magnetisk omrörarstav.
- Idealisk för upptagna laboratorier med flera användare eftersom de är mycket säkra att använda
- Metallhölje designat för att förbli svalt när det är i drift.
- Omrörningshastigheten är dubbelriktad och lätt justerbar
- Omkopplaren för automatisk återfångning kan aktiveras i händelse av ett tillfälligt avbrott i magnetisk omrörning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Mått (L x B x H) | 220 x 220 x 170 mm |
| Spänning | 230 V |
| Elektriska krav | 230v 50/60Hz, 380w, Med UK och EU-kontakter |
| Material | Pulverlackerad aluminium |
| Strömförsörjningsdetaljer | UK och EU pluggar |
| Hastighet | upp till 2000 rpm |
| Wattal | 380 W |
| Vikt (metrisk) Frakt | 1,75 kg |
| Temperatur (metrisk) | 450 °C |
| Visa mer |