Läs mer
Electrothermal™ CMUA-serien omrörnings-/värmemantlar
Produktkod. 15583162
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15583162 100 ml Varje
15643727 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15583162 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3601300
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Magnetisk omrörare och värmemantel i en bekväm enhet
  • Optimerad värmeöverföring
  • Flexibelt upprullat värmeelement lindar värmaren runt en rundkolv
  • Säker hantering säkerställs med sval exteriör
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Djup (engelska) 6,875 tum.
Djup (metriskt) 17.4625 cm
Diameter (metrisk) Inre 67 mm
För användning med Kolvar
Höjd (engelska) 5,875 tum.
Höjd (metrisk) 14.9225 cm
Längd (metrisk) 17.4625 cm
Spänning 230 V
Produkttyp Omrörande värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
Amperage 1 A