Läs mer
Electrothermal™ CMUA-serien omrörnings-/värmemantlar
Produktkod. 15643727
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15643727 500 ml Varje
15583162 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15643727 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3601304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15419.92 SEK
    12678.31 SEK / Paket med 1
    Save 2741.61 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Magnetisk omrörare och värmemantel i en bekväm enhet
  • Optimerad värmeöverföring
  • Flexibelt upprullat värmeelement lindar värmaren runt en rundkolv
  • Säker hantering säkerställs med sval exteriör
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Djup (engelska) 8,625 tum.
Djup (metriskt) 21.9075 cm
Diameter (metrisk) Inre 106 mm
För användning med Kolvar
Höjd (engelska) 6,75 tum.
Höjd (metrisk) 17.145 cm
Längd (metrisk) 21.9075 cm
Spänning 230 V
Produkttyp Omrörande värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
Amperage 2,5 A