Läs mer
Electrothermal™ CMUA-serien omrörnings-/värmemantlar
Produktkod. p-7193077
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15583162
Brand: Electrothermal™ 3601300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Magnetisk omrörare och värmemantel i en bekväm enhet
  • Optimerad värmeöverföring
  • Flexibelt upprullat värmeelement lindar värmaren runt en rundkolv
  • Säker hantering säkerställs med sval exteriör
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Djup (engelska) 6,875 tum.
Djup (metriskt) 17.4625 cm
Diameter (metrisk) Inre 67 mm
För användning med Kolvar
Höjd (engelska) 5,875 tum.
Höjd (metrisk) 14.9225 cm
Längd (metrisk) 17.4625 cm
Spänning 230 V
Produkttyp Omrörande värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
Amperage 1 A