Läs mer
Electrothermal™ CMUV-serien med stor volymkontrollerad mantel
Produktkod. 12765965
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
12 l
22 l
Wattal:
2000 W
3000 W
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Wattal unitSize
12765965 10 l 2000 W Varje
13437629 12 l 2000 W Varje
12980161 22 l 3000 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12765965 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3601316
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger fördelarna med CMU Electromantle , men för mycket stora °60 C-trattar, samt päronformade och rundbottnade kolvar. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle rymmer trattar genom bottenöppningen i Electromantle bas uppnås genom en V-formad design för värmemanteln.
Ger fördelarna med CMU Electromantle , men för mycket stora °60 C-trattar, samt päronformade och rundbottnade kolvar. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle rymmer trattar genom bottenöppningen i Electromantle bas uppnås genom en V-formad design för värmemanteln.
  • Inbyggda kontroller och uppvärmning tillhandahålls av en inbyggd solid state Simmerstat energiregulator.
  • Den nedre öppningen rymmer 60° trattar med olika diametrar
  • Accepterar även rundbottnade och päronformade flaskor med stor kapacitet
  • Stor kapacitet mellan 10 liter till 22 liter
  • Fullständig kontroll av uppvärmningen tillhandahålls av 3 separata elektriska kretsar som möjliggör oberoende topp-, mellan- och bottenvärmning av kolvar, var och en styrd med sin egen rattbrytare
  • Upprullat värmeelement, upphängt i en värmeisolerande patron, ger maximal värmeöverföring och stöd
  • Utbytbar isolerad värmepatron
  • Max elementtemperatur 450 °C
  • Inbyggd energiregulator
  • Indikeringslampor för el- och värmedrift
  • Lätt att rengöra pulverlackerat aluminium ytterhölje
  • “Cool att ta på” yttre hölje
  • Halkfria fötter och 3 fästen för stödstångsfästen
  • Stödstänger ingår ej
Specifikationer
Kontroller Ingår
Kapacitet (metrisk) 10 l
Mått (L x B x H) 485 x 485 x 300mm
Spänning 230 V
Inkluderar Kontroller
Hamnar 3 separata kretsar
Wattal 2000 W
Vikt (metrisk) Frakt 6kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz