Läs mer
Electrothermal™ CMUV-serien med stor volymkontrollerad mantel
Kapacitet (metrisk):
10 L
12 L
22 L
Wattal:
2000W
3000W
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ger fördelarna med CMU Electromantle , men för mycket stora °60 C-trattar, samt päronformade och rundbottnade kolvar. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle rymmer trattar genom bottenöppningen i Electromantle bas uppnås genom en V-formad design för värmemanteln.
- Inbyggda kontroller och uppvärmning tillhandahålls av en inbyggd solid state Simmerstat energiregulator.
- Den nedre öppningen rymmer 60° trattar med olika diametrar
- Accepterar även rundbottnade och päronformade flaskor med stor kapacitet
- Stor kapacitet mellan 10 liter till 22 liter
- Fullständig kontroll av uppvärmningen tillhandahålls av 3 separata elektriska kretsar som möjliggör oberoende topp-, mellan- och bottenvärmning av kolvar, var och en styrd med sin egen rattbrytare
- Upprullat värmeelement, upphängt i en värmeisolerande patron, ger maximal värmeöverföring och stöd
- Utbytbar isolerad värmepatron
- Max elementtemperatur 450 °C
- Inbyggd energiregulator
- Indikeringslampor för el- och värmedrift
- Lätt att rengöra pulverlackerat aluminium ytterhölje
- “Cool att ta på” yttre hölje
- Halkfria fötter och 3 fästen för stödstångsfästen
- Stödstänger ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Kontroller | Ingår |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Mått (L x B x H) | 485 x 485 x 300mm |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | Kontroller |
| Hamnar | 3 separata kretsar |
| Wattal | 2000W |
| Vikt (metrisk) Frakt | 6kg |
| Temperatur (metrisk) | 450 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |